Learn More
Tetrahidro-3-furanometanamina, TRC
Código de producto. 30454503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454503 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30454503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT767615250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-3-furanmethanamine
CAS 165253-31-6
Fórmula molecular C10 H16 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo (Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 1-(Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 3-Aminomethyltetrahydrofuran, N-(3-Tetrahydrofurylmethyl)amine, Tetrahydro-3-furanmethanamine, [(Tetrahydrofuran-3-yl)methyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h9-11H,1,3-6H2,2H3/t9-,10?/m1/s1
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(=C)C(O)C1
Nombre IUPAC (5R)-2-metilideno-5-prop-1-en-2-ilciclohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 152.233
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.12