Learn More
Tetrahidro-2H-tiopiran-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10295714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10295714 250 mg 250 miligramos
10412854 1 g 1 g
10785764 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10295714 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61915CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 29683-23-6
Fórmula molecular C5H10OS
Peso molecular (g/mol) 118.19
Número MDL MFCD02942489
Clave InChI YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
PubChem CID 576296
Nombre IUPAC tian-4-ol
SMILES OC1CCSCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.2
Porcentaje de pureza 97%