Learn More
Tetrahidro-2h-piran-4-ilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10316284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10316284 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10036062 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10046062 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10316284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29909DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 14774-37-9
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00457804
Clave InChI YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
PubChem CID 2773573
SMILES OCC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC oxan-4-ilmetanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 97%