Learn More
Metanosulfonato de tetrahidro-2H-piran-4-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-2H-pyran-4-yl Methanesulfonate |
| CAS | 134419-59-3 |
| Fórmula molecular | C19 H24 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Tetrahydro-2H-pyran-4-ol Methanesulfonate, 4-(Methylsulfonyloxy)tetrahydropyran, Methanesulfonic Acid Tetrahydropyran-4-yl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24O3/c1-3-15-19(22-18(2)21)16-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-17-20/h5,7,9,11-12,14,19-20H,3,13,15-17H2,1-2H3/b7-5+,11-9+,14-12- |
| SMILES | CCCC(CC\C=C\C=C\C#CC#C\C=C/CO)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(7E,9E,15Z)-17-hidroxiheptadeca-7,9,15-trien-11,13-diyn-4-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 300.392 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.173 |