Learn More
Ácido tetrahidro-2H-piran-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10738344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10738344 1 g 1 g
10371003 250 mg 250 miligramos
10622665 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10738344 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29901DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 5337-03-1
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Clave InChI AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 219302
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 97%