Learn More
Cloruro de tetrahidro-2H-piran-4-carbonilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.59 |
| Porcentaje de pureza | 95% |