Learn More
Tetrahidro-2H-pyran-2-ol, >90%, TRC
Código de producto. 30450795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450795 10 mg -
30452321 100 mg 100 miligramos
30450772 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89020510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-54-2
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Sinónimo Tetrahydro-2H-pyran-2-ol
Nombre IUPAC Oxan-2-OL
SMILES OC1CCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2H-pyran-2-ol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h5-6H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681