Learn More
Tetrahidro-2H-piran-2-ol, 90 %, forma ciclizada de 5-hidroxipentanal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10381253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10381253 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10381253 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 387900250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    159.65€ / 25 g
    Ahorro 19.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2H-pyran-2-ol
CAS 694-54-2
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H10O2
Número MDL MFCD02683093
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-hydroxytetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran-2-ol, oxanol, 2h-pyran-2-ol, tetrahydro, 2-tetrahydropyranol, tetrahydropyran-2-ol, tetrahydro-2-hydroxy-2h-pyran, tetrahydro-2-pyranol, tetrahydropyranyl alcohol, 2h-pyran-2-ol,tetrahydro
Clave InChI CELWCAITJAEQNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC(C1)O
Nombre IUPAC oxan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 102.13
PubChem CID 136505
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydro-2H-pyran-2-ol, cyclized form of 5-Hydroxypentanal
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.