Learn More
Ácido tetrahidro-2-furoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10637231 100 g Frasco de vidrio 100 g
10433835 25 g Frasco de vidrio 25 g
10162961 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 263141000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16874-33-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16874-33-2
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00022473
Clave InChI UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tetrahydrofuroic acid, tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, tetrahydro-2-furoic acid, tetrahydro-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro, furancarboxylic acid, tetrahydro, 2-furoic acid, tetrahydro, thfc, tetrahydrofuroic acid, pubchem7088
PubChem CID 86079
Nombre IUPAC ácido oxolano-2-carboxílico
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2-furoic acid
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
Color Amarillo a marrón
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1700g/mL
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4590 to 1.4610
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Gravedad específica 1.17
Punto de ebullición 128.0°C to 129.0°C (13.0 mmHg)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 98+%