Learn More
Ácido tetrahidro-2-furoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-2-furoic acid |
| Nombre de nota | 99+% |
| % mín. CAS | 99.0 |
| Color | Amarillo a marrón |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Densidad | 1.1700g/mL |
| Cantidad | 25 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Líquido |
| Mostrar más |