Learn More
Ácido (+/-)-tetrahidro-2-furancarboxílico, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-Tetrahydro-2-furoic acid |
| Densidad | 1.213 |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Pungent |
| Índice de refracción | 1.46 |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 109671 |
| Punto de ebullición | 244°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.12 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |