Learn More
Ácido (+/-)-tetrahidro-2-furancarboxílico, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469987 25 g 25 g
11479987 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22927.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16874-33-2 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16874-33-2
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.116
Número MDL MFCD00022473
Clave InChI UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tetrahydrofuroic acid, tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, tetrahydro-2-furoic acid, tetrahydro-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro, furancarboxylic acid, tetrahydro, 2-furoic acid, tetrahydro, thfc, tetrahydrofuroic acid, pubchem7088
PubChem CID 86079
Nombre IUPAC ácido oxolano-2-carboxílico
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Densidad 1.213
Cantidad 25 g
Olor Pungent
Índice de refracción 1.46
Número UN UN3265
Beilstein 109671
Punto de ebullición 244°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza ≥97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid