Learn More
Tetrahidro-2-furanpropanol, TRC
Código de producto. 30418339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418339 500 mg
30409134 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT293530500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 767-08-8
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.18
Sinónimo 1-(2-Tetrahydrofuryl)-3-propanol, 3-(Tetrahydrofuran-2-yl)propan-1-ol, NSC 2804
Nombre IUPAC 3-(oxolán-2-il)propan-1-ol
SMILES OCCCC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2-furanpropanol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h7-8H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0994