Learn More
Tetrahidro-2-furanometanamina, TRC
Código de producto. 30419087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419087 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30419087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29354510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2-furanmethanamine
CAS 4795-29-3
Fórmula molecular C5H11NO
Cantidad 10 g
Sinónimo Tetrahydrofurylmethyl)amine, (RS)-(2-Tetrahydrofuryl)methylamine, (RS)-2-Tetrahydrofurfurylamine, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine, (Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amine, (±)-Tetrahydrofurfurylamine, 1-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran, 2-Tetrahydrofuranmethanamine, 2-Tetrahydrofurfurylamine, C-(Tetrahydrofuran-2-yl)methylamine, N-[(Oxolan-2-yl)methyl]amine, NSC 76037, Tetrahydrofurfurylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2
SMILES NCC1CCCO1
Nombre IUPAC oxolan-2-ilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 101.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0841