Learn More
Tetrahidro-2-furanometanamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-2-furanmethanamine |
| CAS | 4795-29-3 |
| Fórmula molecular | C5H11NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tetrahydrofurylmethyl)amine, (RS)-(2-Tetrahydrofuryl)methylamine, (RS)-2-Tetrahydrofurfurylamine, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine, (Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amine, (±)-Tetrahydrofurfurylamine, 1-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran, 2-Tetrahydrofuranmethanamine, 2-Tetrahydrofurfurylamine, C-(Tetrahydrofuran-2-yl)methylamine, N-[(Oxolan-2-yl)methyl]amine, NSC 76037, Tetrahydrofurfurylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2 |
| SMILES | NCC1CCCO1 |
| Nombre IUPAC | oxolan-2-ilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 101.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0841 |