Learn More
Ácido tetrahidro-2,5-dioxo-3-furanosulfónico, sal sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-2,5-dioxo-3-furansulfonic Acid','Sodium Salt |
| CAS | 73464-18-3 |
| Fórmula molecular | C4 H3 O6 S . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O6S.Na/c5-3-1-2(4(6)10-3)11(7,8)9;/h2H,1H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)OC1=O |
| Nombre IUPAC | sodio;2,5-dioxooxolano-3-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 202.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.9548 |