Learn More
Tetrahidro-2-[(2R)-1,1,2-trimetil-3-(fenilsulfonil)propoxi]-2H-piran-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-2-[(2R)-1,1,2-trimethyl-3-(phenylsulfonyl)propoxy]-2H-pyran-d6 |
| CAS | 1796539-93-9 |
| Fórmula molecular | C17H20D6O4S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26O4S/c1-14(13-22(18,19)15-9-5-4-6-10-15)17(2,3)21-16-11-7-8-12-20-16/h4-6,9-10,14,16H,7-8,11-13H2,1-3H3/t14-,16?/m0/s1/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(OC1CCCCO1)([C@@H](C)CS(=O)(=O)c2ccccc2)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-[(3R)-4-(bencenosulfonil)-1,1,1-trideuterio-3-metil-2-(trideuteriometil)butan-2-il]oxioxano |
| Peso molecular (g/mol) | 332.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1928 |