Learn More
Tetrahidro-2-(2-nitropropoxi)-2H-pirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-2-(2-nitropropoxy)-2H-pyran |
| CAS | 97945-38-5 |
| Fórmula molecular | C8H15NO4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO4/c1-7(9(10)11)6-13-8-4-2-3-5-12-8/h7-8H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC(COC1CCCCO1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(2-nitropropoxi)oxano |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1001 |