Learn More
Tetrahidro-2,2-dimetil-4H-piran-4-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362949 1 g 1 g
15473777 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27774.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1194-16-7 | Molecular Formula: C7H12O2 | Molecular Weight: 128.17 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1194-16-7
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD01549337
Clave InChI BWMNOXJVRHGUQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyltetrahydropyran-4-one, 2,2-dimethyldihydro-2h-pyran-4 3h-one, 2,2-dimethyl-tetrahydro-pyran-4-one, tetrahydro-2,2-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,2-dimethyltetrahydro-4h-pyran-4-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2h-3,5,6-trihydropyran-4-one, pubchem24423, acmc-1bt7l
PubChem CID 1738159
Nombre IUPAC 2,2-dimetiloxan-4-ona
SMILES CC1(C)CC(=O)CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-pyran-4-one
Punto de ebullición 60°C to 64°C (8 mmHg)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 95%