Learn More
Tetrahidro 11-Desoxicorticosterona, TRC
Código de producto. 30135567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135567 50 mg 50 miligramos
17911915 10 mg 10 miligramos
17914285 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29327050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 567-03-3
Fórmula molecular C21 H34 O3
Peso molecular (g/mol) 334.49
Sinónimo Pregnan-20-one, 3,21-dihydroxy-, (3α,5β)-, 5β-Pregnan-20-one, 3α,21-dihydroxy- (8CI), Corticosterone, 11-deoxytetrahydro- (6CI), Corticosterone, deoxytetrahydro- (7CI), (3α,5β)-3,21-Dihydroxypregnan-20-one, 21-Hydroxypregnanolone, 3α,21-Dihydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α,5β-Tetrahydrodeoxycorticosterone, 5β-Pregnan-3α,21-diol-20-one, 5β-Pregnane-3α,21-diol-20-one, Deoxytetrahydrocorticosterone, Tetrahydro DOC, Tetrahydro-11-deoxycorticosterone, Tetrahydrodeoxycorticosterone
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1-[(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]etanola
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro 11-Deoxycorticosterone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h13-18,22-23H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16+,17+,18-,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.2508
Porcentaje de pureza >95%