Learn More
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrametilimidazo(4,5-d)imidazol-2,5(1H,3H)-diona, TRC
Código de producto. 30448955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30448955 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30448955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88984350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mebicar
CAS 10095-06-4
Fórmula molecular C8 H14 N4 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione','tetrahydro-1,3,4,6-tetramethyl-, Glycoluril','1,3,4,6-tetramethyl- (7CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Mebicar, Mebikar
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N4O2/c1-9-5-6(11(3)7(9)13)12(4)8(14)10(5)2/h5-6H,1-4H3
SMILES CN1C2C(N(C)C(=O)N2C)N(C)C1=O
Nombre IUPAC 1,3,4,6-tetrametil-3a,6a-dihidroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1117