Learn More
Tetrahidro-1(2H)-pirimidinabutanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-1(2H)-pyrimidinebutanamine |
| CAS | 73453-98-2 |
| Fórmula molecular | C8H19N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19N3/c9-4-1-2-6-11-7-3-5-10-8-11/h10H,1-9H2 |
| SMILES | NCCCCN1CCCNC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,3-diazinan-1-il)butan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 157.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1579 |