Learn More
Tetrahexylammonium Iodide 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10687401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
10g; frasco de vidrio
Código de producto.
10687401 10g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10687401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420420100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahexylammonium iodide
Nombre de nota 99%
CAS 2138-24-1
Punto de fusión 100°C to 105°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C24H52IN
Fórmula lineal (CH3(CH2)5)4NI
Número MDL MFCD00041981
Cantidad 10 g
Sinónimo tetrahexylammonium iodide, tetra-n-hexylammonium iodide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, iodide, tetrahexylazanium iodide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, iodide 1:1, acmc-209fjk, tetrahexyl ammonium iodide, tetra-n-hexyl ammonium iodide, ammonium, tetrahexyl-, iodide, 1-hexanaminium,n,n-trihexyl-, iodide
Clave InChI VRKHAMWCGMJAMI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC.[I-]
Nombre IUPAC tetrahexilazanio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 481.591
PubChem CID 75056
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.58
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Fluffy Powder