Learn More
Bromuro de tetrahexilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10055880 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10055880 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10464045 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10055880 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 420400250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4328-13-6 | C24H52BrN | 434.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4328-13-6
Fórmula molecular C24H52BrN
Peso molecular (g/mol) 434.59
Número MDL MFCD00011858
Clave InChI SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrahexylammonium bromide, tetrahexylazanium bromide, tetra-n-hexylammonium bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumbromide, acmc-209jtn, tetra-n-hexylammonium bromide 10g, 1-hexanaminium,n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1
PubChem CID 78026
Nombre IUPAC tetrahexilazanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrahexylammonium bromide
Punto de fusión 98.0°C to 100.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)5]4NBr
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o escamas
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahexylammonium bromide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahexylammonium bromide