Learn More
Bromuro de tetraheptilamonio, TRC
Código de producto. 30134389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134389 5 g 5 g
30011028 10 g 10 g
30005459 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2942855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4368-51-8
Fórmula molecular C28H60BrN
Peso molecular (g/mol) 490.69
Sinónimo N,N,N-Triheptyl-1-heptanaminium Bromide;Tetraheptylammonium Bromide, Tetraheptylammonium Bromide;Tetra(n-heptyl)ammonium Bromide
Nombre IUPAC tetraheptilazanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraheptylammonium Bromide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.3909