Learn More
Tetraglyme, TRC
Código de producto. 30135143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135143 10 g 10 g
18091220 100 mg 100 miligramos
18022420 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29299510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-24-8
Fórmula molecular C10 H22 O5
Peso molecular (g/mol) 222.28
Sinónimo Dimethoxytetraethylene Glycol, 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane, 1-Methoxy-2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane, Ansul Ether 181AT, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] ether, Dimethoxytetraethylene glycol, Dimethoxytetraglycol, E 181, E 181 (ether), Ether, bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl], Glyme 5, Hisolve MTEM, Methyltetraglyme, NSC 65624, Nissan Uniox MM 200, TEGDME, Tetraethylene glycol dimethyl ether, Tetraglyme, tetraethylene glycol di-Me ether
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etano
SMILES COCCOCCOCCOCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraglyme
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1467