Learn More
Tetraglima-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraglyme-d6 |
| CAS | 1216628-15-7 |
| Fórmula molecular | C10H16D6O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane-d6, Ansul Ether 181AT-d6, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ether-d6, (Dimethoxy-d6)tetraethylene Glycol, (Dimethoxy-d6)tetraglycol, E 181-d6, Hisolve MTEM-d6, Methyltetraglyme-d6, NSC 65624-d6, TEGDME-d6, Tetraethylene Glycol (Dimethyl-d6) Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OCCOCCOCCOCCOC([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 228.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1844 |