Learn More
Ácido tetrafluorosuccínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474437 5 g 5 g
11464437 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20462.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 377-38-8 | C4H2F4O4 | 190.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 377-38-8
Fórmula molecular C4H2F4O4
Peso molecular (g/mol) 190.05
Número MDL MFCD00042430
Clave InChI YUDUFRYTKFGQCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67833
Nombre IUPAC Ácido 2,2,3,3-tetrafluorobutanedioico
SMILES C(=O)(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrafluorosuccinic acid
Punto de fusión ∼115°C
Densidad 1.4
Punto de ebullición 150°C (15 mmHg)
Fórmula lineal HO2CCF2CF2CO2H
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1790197
Sinónimo tetrafluorosuccinic acid, perfluorosuccinic acid, butanedioic acid, tetrafluoro, succinic acid, perfluoro, succinic acid, tetrafluoro, tetrafluorobutanedioic acid, butanedioic acid, 2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrafluorosuccinic acid, butanedioic acid,2,2,3,3-tetrafluoro, perfluorosuccinate
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.05
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrafluorosuccinic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluorosuccinicacid