Learn More
Tetrafluoroisophthalic acid, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10023580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10023580 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10023580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312590010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrafluoroisophthalic acid
Nombre de nota 98%
CAS 1551-39-9
Punto de fusión 209°C to 213°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8F4O4
Número MDL MFCD00042379
Cantidad 1 g
Sinónimo tetrafluoroisophthalic acid, 2,4,5,6-tetrafluoroisophthalic acid, tetrafluoroisophthalicacid, tetrafluorobenzene-1,3-dicarboxylic acid, tetrafluoroisophthalic, rarechem al bo 0259, acmc-1c1aw
Clave InChI PGRIMKUYGUHAKH-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]C(=O)C1=C(F)C(C([O-])=O)=C(F)C(F)=C1F
Nombre IUPAC 2,4,5,6-tetrafluorobenzene-1,3-dicarboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 236.08
PubChem CID 297552
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder