Learn More
Tetrafluoroboric Acid Solution, Solstice
Código de producto. 15661800 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15661800 25 g 25 g
15671800 500 g 500 g
15681800 6 x 500 g paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15661800 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 20793425G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
48 wt. % in H2O
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16872-11-0
Fórmula molecular BF4H
Peso molecular (g/mol) 87.812
Número MDL MFCD00011345
Clave InChI ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
Nombre IUPAC hidro;tetrafluoroborato
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrafluoroboric Acid Solution
Concentración 48wt. % in H2O
Densidad 1.4g/mL at 25°C
Presión de vapor 5mmHg (20°C)
Cantidad 25 g
Fórmula lineal HBF4
Número UN 1775
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.81g/mol