Learn More
Tetrafluoroboric acid, 49.5-50.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15650550 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15650550 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15650550 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 015441L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
49.5-50.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrafluoroboric Acid
CAS 16872-11-0
Concentración 49.5 to 50.5%
Densidad 1.38g/mL at 20°C
Cantidad 1 L
Fórmula molecular BF4H
Fórmula lineal HBF4
Número MDL MFCD00011345
Número UN 1775
Sinónimo fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Clave InChI ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Nombre IUPAC hidro;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 87.812
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.81g/mol