Learn More
Ácido tetrafluorobórico, solución acuosa p/p ca. al 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido tetrafluorobórico se utiliza junto con varios métodos de limpieza y para tratar la superficie de los sustratos. También se utiliza como radiomarcador.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes y ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrafluoroboric acid |
| Concentración | ≈Sol. ac. al 50% p/p |
| Punto de ebullición | 130 °C (descomposición) |
| Densidad | 1,4 |
| Olor | Punzante |
| Cantidad | 2500 g |
| Información de solubilidad | Miscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.81 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≈Sol. ac. al 50% p/p |
Seguridad y manipulación
- Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aqueous solution
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Fluoroboric acid, Boric acid