Learn More
Ácido tetrafluorobórico, solución acuosa p/p ca. al 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11368915
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11368915 100 g 100 g
11378915 500 g 500 g
11388915 2500 g 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11368915 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L14037.22
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16872-11-0
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido tetrafluorobórico se utiliza junto con varios métodos de limpieza y para tratar la superficie de los sustratos. También se utiliza como radiomarcador.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16872-11-0
Número MDL MFCD00011345
Sinónimo fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Spécification
Nombre del producto químico o material Tetrafluoroboric acid
Concentración ≈Sol. ac. al 50% p/p
Punto de ebullición 130 °C (descomposición)
Densidad 1,4
Olor Punzante
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈Sol. ac. al 50% p/p
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Mention de danger
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: fluoroboric acid, boric acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.