Learn More
Ácido tetrafluorobórico, líquido, 48 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
2000 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347147 500 g 500 g
11327147 50 g 50 g
11337147 4 x 500 g 2000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011484.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16872-11-0
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and treat the surface of substrates. It is used as radiotracers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16872-11-0
Número MDL MFCD00011345
Sinónimo fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrafluoroboric Acid
Punto de ebullición 130 °C (descomposición)
Densidad 1,4
Cantidad 500 g
Forma física Líquido
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.81
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrafluoroboric acid, 48% min w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluoroboric acid