Learn More
Tetraethyltin, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10451061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5mL; Glass bottle
Código de producto.
10451061 5mL; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10451061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyltin
CAS 597-64-8
Punto de fusión -112.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 181.0°C
Temperatura de inflamación 53°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H20Sn
Fórmula lineal (C2H5)4Sn
Índice de refracción 1.4720 to 1.4740
Número MDL MFCD00009020
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.18
Sinónimo tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Sn](CC)(CC)CC
Nombre IUPAC tetraetilestanano
Peso molecular (g/mol) 234.96
PubChem CID 11704
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethyltin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.