Learn More
Tetraetiltiourea, TRC
Código de producto. 30427688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427688 50 mg 50 miligramos
30414410 100 mg -
30410563 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30427688 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT29285050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4274-15-1
Fórmula molecular C9H20N2S
Peso molecular (g/mol) 188.33
Sinónimo 1,1,3,3-tetraethyl-2-thio-urea
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetraetiltiourea
SMILES CCN(CC)C(=S)N(CC)CC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetraethylthiourea
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20N2S/c1-5-10(6-2)9(12)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1347