Learn More
Tetraetilsilano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15730859 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15730859 5 g 5 g
15540534 25 g 25 g
15550534 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15730859 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313700050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 631-36-7
Fórmula molecular C8H20Si
Peso molecular (g/mol) 144.34
Clave InChI VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
PubChem CID 12426
Nombre IUPAC tetraetilsilano
SMILES CC[Si](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylsilane
Punto de fusión -82.5°C
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 153.0°C to 154.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Si(C2H5)4
Índice de refracción 1.4250 to 1.4280
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.76
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.34
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación