Learn More
Tetraetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342106 100 g 100 g
11322106 5 g 5 g
11332106 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03328.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 631-36-7 | C8H20Si | 144.333 g/mol
Used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario de OLED, productos farmacéuticos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-36-7
Fórmula molecular C8H20Si
Peso molecular (g/mol) 144.333
Número MDL MFCD00009019
Clave InChI VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
PubChem CID 12426
Nombre IUPAC tetraetilsilano
SMILES CC[Si](CC)(CC)CC
Especificaciones
Punto de ebullición 153°C to 155°C
Nombre del producto químico o material Tetraethylsilane
Punto de fusión -82°C
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.426
Densidad 0.767
Número UN UN1993
Beilstein 1732768
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.33
Porcentaje de pureza 97%