Learn More
Tetraetilpropileno-1,3-difosfonato, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10205631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10205631 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10205631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349060050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylpropylene-1, 3-diphosphonate
Nombre de nota 97%
CAS 22401-25-8
Color Incolora
Punto de ebullición 206.0°C to 227.0°C (5.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H26O6P2
Índice de refracción 1.4450 to 1.4470
Número MDL MFCD00048543
Cantidad 5 g
Sinónimo phosphonic acid, trimethylenedi-, tetraethyl ester, phosphonic acid, 1,3-propanediylbis-, tetraethyl ester, tetraethyl propylenediphosphonate, tetraethyltrimethylenediphosphonate, 1,3-bis diethoxyphosphinyl propane, 1,3-bis diethoxyphosphoryl propane, tetraethyl propane-1,3-diphosphonate, tetraethyl 1,3-propylene bisphosphonate, propanediyl-bis-phosphonic acid tetraethyl ester, propane-1,3-diphosphonic acid, tetraethyl ester
Clave InChI LJQJJGQRJQSYQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=O)(CCCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Nombre IUPAC 1,3-bis(dietoxifosforil)propano
Peso molecular (g/mol) 316.27
PubChem CID 519945
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido