Learn More
Tetraetilgermanio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436570
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11436570 1 g 1 g
11446570 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11436570
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27625.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 597-63-7 | C8H20Ge | 188.878 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 597-63-7
Fórmula molecular C8H20Ge
Peso molecular (g/mol) 188.878
Número MDL MFCD00015096
Clave InChI QQXSEZVCKAEYQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethylgermanium, germane, tetraethyl, tetraethyl germane, germanium, tetraethyl, acmc-209mfg, c2h5 4ge, qqxsezvckaeyqj-uhfffaoysa, wln: 2-ge-2&2&2
PubChem CID 11703
Nombre IUPAC tetraetilgermano
SMILES CC[Ge](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylgermanium
Densidad 0.998
Punto de ebullición 163°C to 164°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.88
Porcentaje de pureza 99%