Learn More
Tetraetilenopentamina, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10005773 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10005773 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10205050 250 g Frasco de vidrio 250 g
10456960 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10005773 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138110025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-57-2 | C8H23N5 | 189.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-57-2
Fórmula molecular C8H23N5
Peso molecular (g/mol) 189.31
Número MDL MFCD00008168
Clave InChI FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28
PubChem CID 8197
ChEBI CHEBI:49798
Nombre IUPAC N'-[2-[2-(2-aminoetilamino)etilamino]etil]etano-1,2-diamina
SMILES NCCNCCNCCNCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylenepentamine
Nombre de nota tech.
Punto de fusión -40°C
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 340°C
Temperatura de inflamación 139°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2
Índice de refracción 1.5055
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.3
Porcentaje de pureza ≥95.0%
Grado Técnico
Forma física Líquido