Learn More
Pentahidrocloruro de tetraetilenpentamina, TRC
Código de producto. 30426038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426038 10 g 10 g
30418310 5 g 5 g
30418309 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29151510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4961-41-5
Fórmula molecular C8H28Cl5N5
Peso molecular (g/mol) 371.61
Sinónimo N1-(2-Aminoethyl)-N2-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:5)
Nombre IUPAC N'-[2-[2-(2-aminoetilamino)etilamino]etil]etano-1,2-diamina; Pentahidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCNCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylenepentamine Pentahydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H23N5.5ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;;;;;/h11-13H,1-10H2;5*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.0787