Learn More
Éter monometilo de tetraetilenglicol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11498876 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11498876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17021.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Una fracción muy pequeña (menos de un 5 %) se puede utilizar para otros fines, como aplicaciones de decapado de asfalto o como producto químico intermedio en otros procesos industriales.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Una fracción muy pequeña (inferior al 5 %) puede utilizarse para otros fines, como las aplicaciones antiseparación del asfalto o como intermediario químico en otros procesos industriales.
Solubilidad
Solubilidad en agua 999 999 c.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes.Mantener el recipiente herméticamente sellado y guardarlo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyleneglycol monomethyl ether
CAS 23783-42-8
Densidad 1.07
Punto de ebullición 158°C to 160°C (5 mmHg)
Fórmula molecular C9H20O5
Índice de refracción 1.445
Número MDL MFCD00041756
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol
Información de solubilidad Water solubility 999,999 c.
Clave InChI ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOCCOCCOCCO
Nombre IUPAC 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol
Peso molecular (g/mol) 208.25
PubChem CID 90263
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.25
Porcentaje de pureza 98%