Learn More
Éter monometilo de tetraetilenglicol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478876 5 g 5 g
11488876 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17021.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23783-42-8 | C9H20O5 | 208.254 g/mol
A very small fraction (less than 5%) may be used for other purposes, such as asphalt anti-stripping applications or as a chemical intermediate in other industrial processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Una fracción muy pequeña (inferior al 5 %) puede utilizarse para otros fines, como las aplicaciones antiseparación del asfalto o como intermediario químico en otros procesos industriales.
Solubilidad
Solubilidad en agua 999 999 c.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes.Mantener el recipiente herméticamente sellado y guardarlo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23783-42-8
Fórmula molecular C9H20O5
Peso molecular (g/mol) 208.254
Número MDL MFCD00041756
Clave InChI ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol, tetraethyleneglycol monomethylether, mpeg4-oh, 2-2-2-2-methoxy-ethoxy-ethoxy-ethoxy-ethanol, 2-2-2-2-methoxyethoxy ethoxy ethoxy ethanol, m-peg4-alcohol
PubChem CID 90263
Nombre IUPAC 2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etanol
SMILES COCCOCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyleneglycol monomethyl ether
Densidad 1.07
Punto de ebullición 158°C to 160°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Water solubility 999,999c.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.25
Porcentaje de pureza 98%