Learn More
Éster de tetraetileneglicol bisibuprofeno, TRC
Código de producto. 30006227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006227 250 mg 250 miligramos
30005387 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT292280250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1161014-75-0
Fórmula molecular C34 H50 O7
Peso molecular (g/mol) 570.757
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, 1,1'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)] ester, 2-[2-[2-[2-[2-(4-isobutylphenyl)propanoyloxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate, 1,1'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-metilpropil)fenil]propanoiloxi]etoxi]etoxi-etoxi-etil 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC(=O)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)] 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H50O7/c1-25(2)23-29-7-11-31(12-8-29)27(5)33(35)40-21-19-38-17-15-37-16-18-39-20-22-41-34(36)28(6)32-13-9-30(10-14-32)24-26(3)4/h7-14,25-28H,15-24H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.356