Learn More
Tetraetilenglicol, TRC
Código de producto. 30330664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330664 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30330664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB44382010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylene glycol
CAS 112-60-7
Fórmula molecular C8 H18 O5
Cantidad 10 g
Sinónimo Tetraethylene glycol (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[ethanol], 1,11-Dihydroxy-3,6,9-trioxaundecane, 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan-1-ol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diol, Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] ether, Hi-Dry, NSC 1262, TEG
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
SMILES OCCOCCOCCOCCO
Nombre IUPAC 2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 194.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1154