Learn More
Tetraetilenglicol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327145 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30327145 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17401500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylene glycol
CAS 112-60-7
Nombres de analitos o componentes Tetraethylene glycol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H18 O5
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Tetraethylene glycol (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[ethanol], 1,11-Dihydroxy-3,6,9-trioxaundecane, 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan-1-ol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diol, Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] ether, Hi-Dry, NSC 1262, TEG, 8-Azido-3,6-dioxaundecan-1-amine, 2-(2-(2-Azidoethoxy)ethoxy)ethylamine, 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
SMILES OCCOCCOCCOCCO
Nombre IUPAC 2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 194.23
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194,1154 g/mol