Learn More
Tetraetilenglicol dimetil éter, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10124000 250 g Frasco de vidrio 250 g
10439470 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
11904741 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10124000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174112500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    41.65€ / 250 g
    Ahorro 8.95€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 143-24-8 | C10H22O5 | 222.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-24-8
Fórmula molecular C10H22O5
Peso molecular (g/mol) 222.28
Número MDL MFCD00008505
Clave InChI ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
PubChem CID 8925
ChEBI CHEBI:46785
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etano
SMILES COCCOCCOCCOCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylene glycol dimethyl ether
Acidez 0.015% max.
Punto de fusión -30.0°C
Densidad 1.0090g/mL
Punto de ebullición 275.0°C to 276.0°C
Temperatura de inflamación 141°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(OCH2CH2)4OCH3
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 250 g
Beilstein 01,III,2107
Índice Merck 15,9353
Gravedad específica 1.009
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with hydrocarbon solvents
Viscosidad 4.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylene glycol dimethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.