Learn More
Tetraetilenglicol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10457730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10457730 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10183331 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11994731 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10457730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-60-7 | C8H18O5 | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-60-7
Fórmula molecular C8H18O5
Peso molecular (g/mol) 194.23
Clave InChI UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethylene glycol, tetraglycol, 2,2'-oxybis ethane-2,1-diyl bis oxy diethanol, hi-dry, carbitol, diethyl, 3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol, bis 2-2-hydroxyethoxy ethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, tetra ethylene glycol, hsdb 843
PubChem CID 8200
ChEBI CHEBI:44920
Nombre IUPAC 2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]etanol
SMILES C(COCCOCCOCCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylene glycol
Punto de fusión -4.1°C
Color Amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 324.0°C to 330.0°C
Temperatura de inflamación 176°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O(CH2CH2OCH2CH2OH)2
Índice de refracción 1.4580 to 1.4600
Cantidad 1 L
Beilstein 01,468
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, practically insoluble in diethylether
Viscosidad 44.9 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquido