Learn More
Tetraetilcistamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraethylcystamine |
| CAS | 589-32-2 |
| Fórmula molecular | C12 H28 N2 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ethanamine','2,2'-dithiobis[N,N-diethyl-, Triethylamine','2,2'''-dithiobis- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Dithiobis[N,N-diethylethanamine], 2,2'''-Dithiobistriethylamine, 6,7-Dithia-3,10-diazadodecane','3,10-diethyl-, N,N,N',N'-Tetraethylcystamine, NSC 529154, Tetraethylcystamine, 2,2'-(Disulfane-1,2-diyl)bis(N,N-diethylethanamine) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H28N2S2/c1-5-13(6-2)9-11-15-16-12-10-14(7-3)8-4/h5-12H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCSSCCN(CC)CC |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(dietilamino)etildisulfanil]-N,N-dietiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 264.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1694 |